Learn More
Azpack™ Vermiculite Packungsgranulat
Sandähnliche Struktur zum Absorbieren gefährlicher Flüssigkeiten. Das Azpack™ Vermiculite Packgranulat kann auch als Gartengranulat, zur Dachisolierung oder gemischt mit Zement in Leichtbeton verwendet werden.
Marke: Azpack™ 12387238
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ultraleichtes Material zum Verpacken gefährlicher Chemikalien und zum Absorbieren von verschütteten Flüssigkeiten
- Das nicht brennbare Granulat ist unlöslich in Wasser und allen organischen Lösungsmitteln.
- Absorption und Retention einer großen Bandbreite an Flüssigkeiten
- Der Granulatgrößenbereich liegt nominell zwischen 3 und 15 mm.
- Lieferung in 4-Kubikfuß-Beuteln (ca. 100 Liter)
- Ein Beutel wiegt 8 kg.
Spezifikation
100 L | |
Saugfähiges Granulat | |
Je 1 | |
8 kg |
Ultraleichtes Granulat | |
Beutel | |
3 to 15 mm (Granulat) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azpack™ Vermiculite Packungsgranulat > Größe: 3 bis 15 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur