Learn More
Horst™ Isolierschüttung, Typ Vermiculite, VE = 100 l
Marke: Horst™ 102155
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Filling hollow spaces requiring heat insulation | |
Bulk Material |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Horst™ Isolierschüttung, Typ Vermiculite, VE = 100 l > Produkttyp:Isolierendes Bett
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur