Learn More
Vermiculit, Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15698360
Vermiculit, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15698360 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
10 kg
Click to view available options
Menge:
10 kg
Artikelnummer. 15698360
Marke: Honeywell-Fluka 3297709.4KG
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Braune Brocken
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vermiculit
Schmelzpunkt 1000 °C
Farbe Gelbbraun
Menge 10 kg
CAS 1318-00-9
Verpackung Papier-/Poly-Beutel
MDL-Nummer MFCD00132837
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vermiculit, Honeywell™ Fluka™ >