Learn More
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Thermal Cycler, 96-well
Der Applied Biosystems VeritiPro Thermocycler bietet bewährte Zuverlässigkeit mit fortschrittlicher Temperaturregelungstechnologie und Konnektivität.
Marke:  Applied Biosystems™ A47397
7931.00 CHF gültig bis 2025-03-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "24070" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17146388
  • 11330.00 CHF / 10 Milliliter
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
The Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler delivers proven reliability with advanced temperature control technology and connectivity. Take advantage of next-level PCR optimization with the precision offered by VeriFlex block technology. Connect to the cloud-enabled VeritiPro Thermal Cycler remotely. Conveniently design and securely upload your methods, monitor runs, and check instrument availability from any mobile device or desktop computer using Connect, our cloud-based platform.
Stellen Sie eine Remote-Verbindung zum cloudfähigen VeritiPro Thermocycler her. Mit Connect, unserer cloudbasierten Plattform, können Sie Ihre Verfahren bequem entwerfen und sicher hochladen, Läufe überwachen und die Geräteverfügbarkeit von jedem mobilen Gerät oder Desktop-Computer aus überprüfen.
Merkmale des VeritiPro Thermocyclers:
Temperaturoptimierung durch VeriFlex-Technologie: VeriFlex-Blöcke werden von mehreren Peltier-Elementen gesteuert und zur präzisen Optimierung der PCR-Temperatur verwendet. Der VeritiPro-Thermocycler ermöglicht die Einstellung von sechs unabhängigen Temperaturbereichen zur optimalen Steuerung Ihres PCR-Arbeitsablaufs.
Remote-Funktionen: Wenn Sie den VeritiPro Thermocycler an Connect anschließen, haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihr Gerät, auch wenn Sie sich nicht im Labor befinden. Mit Connect können Sie die Geräteverfügbarkeit über die mobile App prüfen, Versuchsberichtsdateien herunterladen, Warnmeldungen empfangen und vieles mehr.
Simulationsmodus: Der VeritiPro ist mit Simulationsmodi ausgestattet, mit denen er mit denselben Rampenraten betrieben werden kann wie ältere oder andere Geräte. Mit dieser Funktion können Sie die Rampenraten von Veriti, Applied Biosystems 2720, Bio-Rad T100, Bio-Rad MyCycler, Bioer XP Cycler, Eppendorf Mastercycler, MJ Research PTC-200 und Takara Dice PCR- Thermocyclern kopieren.
Unser bisher leisestes Gerät: Warum sollte Ihr Thermocycler den zum Geräuschpegel im Labor beitragen? Wir haben die Bauweise des Geräts überarbeitet, um Ihrem Labor einen Thermocycler zur Verfügung stellen zu können, der mit einem Geräuschpegel von weniger als 48 dB(A) arbeitet.
8 Zoll-Touchscreen-Steuerung: Die verbesserte, intuitive und reaktionsschnelle Touchscreen-Benutzeroberfläche ermöglicht Ihnen eine einfache Programmierung und begrenzt den Zeitaufwand für die Schulung neuer Benutzer.
Kompakte Stellfläche: Aufgrund der zunehmenden Beliebtheit unserer kleineren Geräte haben wir die Stellfläche des Veriti Thermocyclers verringert. Der VeritiPro Thermocycler passt mit seinen Abmessungen von 24,5 cm Breite und 46,7 cm Tiefe auf fast jede Werkbank.
Applied Biosystems PCR-Kunststoffe
Applied Biosystems PCR-Kunststoffe werden seit mehr als 25 Jahren für die Arbeit mit unseren Thermocyclern entwickelt und validiert. Es stehen Optionen für jedes Format und jeden Durchsatz zur Verfügung, um konsistente, präzise Ergebnisse für jedes Experiment zu gewährleisten.
MicroAmp EnduraPlates
Microamp EnduraPlates bieten eine hervorragende PCR- oder qPCR-Leistung in Formaten, die speziell für Ihre experimentellen Anforderungen entwickelt wurden. Ideale Lösung für Arbeiten, die spezielle Handhabung und ein noch höheres Maß an Langlebigkeit erfordern, zur Verwendung für Experimente mit mehreren Instrumenten Sie sind für optimale Passform und Leistung bei der Verwendung mit Applied Biosystems PCR-Thermocyclern validiert.
Hauptmerkmale:
  • Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
  • Zertifiziert frei von DNA, RNAse und PCR-Inhibitoren mit Probenahme-Tests während der Prozesse
  • Hergestellt gemäß ANSI/SBS-Standard, gut geeignet für Labore mit hohem Durchsatz und Roboter-Handhabung
  • Zur einfachen Organisation von Labor-Assays in verschiedenen Farben erhältlich
  • Exzellente mechanische Stabilität und flache Form, umfassende Erfüllung aller Erfordernisse Ihres Arbeitsablaufs
MicroAmp-Klebefolie, transparent
Die transparenten MicroAmp-Klebefolien sorgen für eine sichere Abdichtung über eine gesamte Mikrotiterplatte, um Verdunstung und Kontamination von Well zu Well zu verhindern.
Hauptmerkmale:
  • Die Klebefolie gewährleistet eine sichere Versiegelung der Wells und verhindert Undichtheiten und Verdampfung.
  • Einfaches Befestigen und Entfernen
  • Erhältlich als transparente (wirtschaftlich und haftend) oder optische Ausführung (einsatzbereit für die Echtzeit-PCR und nicht-klebend).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C)
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
96-Well
8-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen
2 Jahr
50 bis 60 Hz
600 W
> 1.000 Protokolle
1 package
12 kg (26,5 lb.)
• VeritiPro Thermocycler
• Länderspezifisches Netzkabel
• 1x MicroAmp EnduraPlate, Transparente Optische 96-Well-Reaktionsplatte mit Barcode
• 1x MicroAmp-Klebefolie, transparent
• 1x Microamp 32-Well-Klebefolie, transparent
46,5 x 24,5 x 21,7 cm (18,3 x 9,6 x 8,5 in.)
100 bis 240 V
Gerät
0 °C bis 100 °C
USB, WLAN, Ethernet
6 °C/Sek.
VeritiPro™ Thermal Cycler + Plastics Package, 96-well, EnduraPlates
16 GB integrierter Speicher
96-Well, 6-Zonen-VeriFlex-Block