Learn More
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Thermal Cycler, 96-well
Der Applied Biosystems VeritiPro Thermocycler bietet bewährte Zuverlässigkeit mit fortschrittlicher Temperaturregelungstechnologie und Konnektivität.
Marke: Applied Biosystems™ A47396
7241.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
7266.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
The Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler delivers proven reliability with advanced temperature control technology and connectivity. Take advantage of next-level PCR optimization with the precision offered by VeriFlex block technology. Connect to the cloud-enabled VeritiPro Thermal Cycler remotely. Conveniently design and securely upload your methods, monitor runs, and check instrument availability from any mobile device or desktop computer using Connect, our cloud-based platform.
Stellen Sie eine Remote-Verbindung zum cloudfähigen VeritiPro Thermocycler her. Mit Connect, unserer cloudbasierten Plattform, können Sie Ihre Verfahren bequem entwerfen und sicher hochladen, Läufe überwachen und die Geräteverfügbarkeit von jedem mobilen Gerät oder Desktop-Computer aus überprüfen.
Merkmale des VeritiPro Thermocyclers:
Temperaturoptimierung durch VeriFlex-Technologie: VeriFlex-Blöcke werden von mehreren Peltier-Elementen gesteuert und zur präzisen Optimierung der PCR-Temperatur verwendet. Der VeritiPro-Thermocycler ermöglicht die Einstellung von sechs unabhängigen Temperaturbereichen zur optimalen Steuerung Ihres PCR-Arbeitsablaufs.
Remote-Funktionen: Wenn Sie den VeritiPro Thermocycler an Connect anschließen, haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihr Gerät, auch wenn Sie sich nicht im Labor befinden. Mit Connect können Sie die Geräteverfügbarkeit über die mobile App prüfen, Versuchsberichtsdateien herunterladen, Warnmeldungen empfangen und vieles mehr.
Simulationsmodus: Der VeritiPro ist mit Simulationsmodi ausgestattet, mit denen er mit denselben Rampenraten betrieben werden kann wie ältere oder andere Geräte. Mit dieser Funktion können Sie die Rampenraten von Veriti, Applied Biosystems 2720, Bio-Rad T100, Bio-Rad MyCycler, Bioer XP Cycler, Eppendorf Mastercycler, MJ Research PTC-200 und Takara Dice PCR- Thermocyclern kopieren.
Unser bisher leisestes Gerät: Warum sollte Ihr Thermocycler den zum Geräuschpegel im Labor beitragen? Wir haben die Bauweise des Geräts überarbeitet, um Ihrem Labor einen Thermocycler zur Verfügung stellen zu können, der mit einem Geräuschpegel von weniger als 48 dB(A) arbeitet.
8 Zoll-Touchscreen-Steuerung: Die verbesserte, intuitive und reaktionsschnelle Touchscreen-Benutzeroberfläche ermöglicht Ihnen eine einfache Programmierung und begrenzt den Zeitaufwand für die Schulung neuer Benutzer.
Kompakte Stellfläche: Aufgrund der zunehmenden Beliebtheit unserer kleineren Geräte haben wir die Stellfläche des Veriti Thermocyclers verringert. Der VeritiPro Thermocycler passt mit seinen Abmessungen von 24,5 cm Breite und 46,7 cm Tiefe auf fast jede Werkbank.
Applied Biosystems PCR-Kunststoffe
Applied Biosystems PCR-Kunststoffe werden seit mehr als 25 Jahren für die Arbeit mit unseren Thermocyclern entwickelt und validiert. Es stehen Optionen für jedes Format und jeden Durchsatz zur Verfügung, um konsistente, präzise Ergebnisse für jedes Experiment zu gewährleisten.
MicroAmp 8-Röhrchen-Streifen mit integrierten gewölbten Kappen
Die MicroAmp 8-Röhrchen-Streifen mit integrierten gewölbten Kappen verfügen über einzelne integrierte gewölbte Kappen, zwei große Endlaschen und graduierte 20 µl-Marker an jedem Röhrchen, um Kreuzkontaminationen, Pipettierfehler und Fehler bei der Probenidentifizierung zu verhindern.
Die Merkmale beinhalten:
- 8-Röhren-Streifen mit integrierten gewölbten Kappen, die sich unabhängig voneinander öffnen und schließen lassen, um Kontamination und Verdunstung zu verhindern
- Abgewinkelte Kappen, die eine effiziente Positionierung der Rohrstreifen in Gestellen und Thermocyclerblöcken ermöglichen
- Geätzte A-H-Buchstabenbeschriftung auf jedem Röhrchen, die bei geöffneten oder geschlossenen Verschlüssen sichtbar ist
- Doppelte Endlaschen für korrekte Etikettierung und einfache Handhabung
- Graduierte 20 μl-Messmarkierungen an jedem Röhrchen zur visuellen Volumenkontrolle
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) | |
Thermocycler | |
46,5 x 24,5 x 21,7 cm (18,3 x 9,6 x 8,5 in.) | |
100 bis 240 V | |
Gerät | |
0 °C bis 100 °C | |
USB, WLAN, Ethernet | |
6 °C/Sek. | |
VeritiPro™ Thermal Cycler + Plastics Package, 96-well, 8-tube strips | |
16 GB integrierter Speicher | |
96-Well, 6-Zonen-VeriFlex-Block |
• VeritiPro Thermocycler • Länderspezifisches Netzkabel • 1x MicroAmp 8-Röhrchen-Streifen mit integrierten gewölbten Verschlusskappen, 0,2 ml • 1x MicroAmp Klebefolie, transparent • 1x MicroAmp 32-Well Klebefolie, transparent |
|
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
96-Well | |
8-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen | |
2 Jahr | |
50 bis 60 Hz | |
600 W | |
> 1.000 Protokolle | |
1 package | |
12 kg (26,5 lb.) |