Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Thermal Cycler, 384-well
Kombiniert den Durchsatz, der für große Experimente benötigt wird, mit der bewährten Zuverlässigkeit von Applied Biosystems Geräten
13020.00 CHF
Spezifikation
Format | 384-Well-Platte |
---|---|
Thermische Genauigkeit | ±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C) |
Temperaturanstiegsrate der Probe | ± 3,1 °C⁄s |
Temperaturbereich (metrisch) | 4,0 bis 99,9 °C |
Reaktionsvolumenbereich | 5 bis 20 μl |
Produktcode | Marke | ContentandStorage | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | ContentandStorage | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12353653
|
Applied Biosystems™
4388444 |
N/A | |||||||
Beschreibung
Hauptmerkmale
- Die praktische Farb-Touchscreen-Schnittstelle beschleunigt die Einrichtung und die Verwendung.
- Übertragen Sie Protokolle, Sicherungsprotokolle und Systemkonfigurationen über USB.
- Verbinden Sie über Standard-Ethernet-Kabel und einen Router (nicht im Lieferumfang enthalten) bis zu 12 Geräte miteinander.
- Starten Sie von einem einzigen, vernetzten Veriti Gerät aus einen Durchlauf auf bis zu 12 Veriti Systemen.
- Mit der optionalen VeritiLink™ Remote Management Software können Sie mehr als 50 Zykler von Ihrem PC oder von einem Internet-fähigen Telefon aus verwalten.
Hoher Durchsatz
- Die Lüftung der Geräte erfolgt von vorne nach hinten. Dadurch können die Geräte auf praktische Weise nebeneinander platziert werden, wodurch Platz im Labor gespart wird.
- Das Gerät kann auf Inkubation am Ende eines Durchlaufs eingestellt werden. Dadurch behält der isotherme Block eine eingestellte Temperatur bei, und die Platte kann ganz nach Bedarf des Anwenders entnommen werden.
- Die leistungsstarke und dennoch einfache Benutzeroberfläche wird durch einen 6.5-Zoll-VGA-Farb-Touchscreen (16.51 cm) realisiert.
- Der große Bildschirm ermöglicht ein einfaches Lesen von Temperaturdateien.
- Die großen Navigationstasten ermöglichen die Einrichtung und Navigation ohne Stift oder Maus.
- Für eine schnelle Einrichtung wählen Sie eine der vorprogrammierten Methoden aus.
- Über die Benutzeroberfläche können auch selbsterstellte Programme eingegeben werden.
- Programme können auf das Gerät oder auf einen USB-Speicherstick gespeichert werden.
Spezifikation
384-Well-Platte | |
± 3,1 °C⁄s | |
5 bis 20 μl | |
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
384 x 0,02 ml | |
Veriti™ | |
6,5 Zoll-VGA-32K-Farb-Touchscreen | |
PCR | |
USB | |
USB und integriert | |
Menü wird über Touchscreen gesteuert |
±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C) | |
4,0 bis 99,9 °C | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Standard | |
100 bis 240 V | |
3,7 °C⁄s | |
0 °C bis 100 °C | |
Automatischer Neustart (nach Stromausfällen), Schutz vor Programmüberschreibung | |
3,7 °C/s (Block), 3,1 °C/s (Probe) | |
Einzelblock-System mit hohem Durchsatz, optimiert für Reaktionen mit kleinen Volumina | |
384-Well, 0,02 ml |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Veriti™ Thermal Cycler, 384-well