Learn More
Cole-Parmer™ Schnelle Oberflächenhygiene
Erkennt unsichtbare Lebensmittelrückstände ohne Instrument - in nur 10 bis 60 Sekunden
Marke:  Cole-Parmer™ 14040-30
Artikelnummer. 11740559
  • 207.00 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
  • VERIcleen ist empfindlich gegenüber Lebensmittelrückständen wie Fleisch, Milchprodukte, Gebäck, Getränken, Eiern, Fisch usw. Es ist ein kostengünstiges, schnelles Hygieneprogramm für die Lebensmittel-, Einzelhandel- und institutionelle Industrie.
  • Zu den Anwendungen gehören HACCP-Programme, die Einhaltung der Hygienevorschriften für Handwaschanlagen und die allgemeine Überwachung der Hygiene.
  • Die Anwendung ist äußerst einfach, einfach auf nasstrockene Oberfläche sprühen und abwischen.
  • Eine “saubere Oberfläche” zeigt bis nach 3 Minuten kein Violett. Eine “nicht saubere” Oberfläche zeigt in 10 bis 60 Sekunden Violett.
  • Jedes Kit enthält 50 Tests in einem lichtdichten Schnappverschlussbehälter, 1 Flasche Netzflüssigkeit mit einem Zerstäuber, eine Packungsbeilage und ein Trockenmittelpaket (wenn das Trockenmittel sich in der Packung von blau auf rosa verfärbt hat, wurden die Streifen falsch gelagert und können unwirksam sein).
Spezifikation
Spezifikation
Rapid Surface Hygiene Kit, 50 Tests/Kit
50 Tests
Environmental Sample, Food Sample
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Schnelle Oberflächenhygiene > Nachweis von: Unsichtbarer Lebensmittelrückstände