Learn More
Veratrol +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10225590
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-16-7
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
MDL-Nummer MFCD00008357
InChI-Schlüssel ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym veratrole, veratrol, pyrocatechol dimethyl ether, o-dimethoxybenzene, catechol dimethyl ether, benzene, 1,2-dimethoxy, 2-methoxyanisole, o,o-dimethyl catechol, 2-dimethoxybenzol, benzene, o-dimethoxy
PubChem CID 7043
ChEBI CHEBI:59114
IUPAC-Name 1,2-Dimethoxybenzol
SMILES COC1=CC=CC=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Veratrole
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 15°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 206°C to 207°C
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4(OCH3)2
Brechungsindex 1.5330 to 1.535
Menge 100 g
Beilstein 06, 771
Merck Index 15, 10150
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,acetone and ether
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Veratrole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Name des Produkts
Veratrol +99 %, Thermo Scientific Chemicals >