Learn More
Velp Scientifica™ Velp Scientific Metal FP4 tragbare Flockulatoren
Ermöglicht die Übernahme von Standardbedingungen für den Jar-Test und liefert so die Grundvoraussetzung für reproduzierbare Ergebnisse. Velp Scientifica™ FP4 Tragbare Flockulatoren zeichnen sich durch verschiedene Rührgeschwindigkeiten mit 20, 40, 50, 100 oder 200 U/min aus.
Marke:  Velp Scientifica™ F105A0117
788.32 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11751873
  • 964.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Einstellbare Laufzeit für unbeaufsichtigten Betrieb
  • Zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse durch Velp Rührqualität
  • Präzise Drehzahl durch elektronisch geregelten DC-Getriebemotor
  • Konzipiert für den Einsatz vor Ort für sofortige Ergebnisse
  • Stromversorgung über eigene Batterie oder über Zigarettenanzünder im Auto
  • 4 Proben können parallel bearbeitet werden
  • Zentrales Licht zur Erleichterung der Ablesung
  • Rührstangen ohne Werkzeug höhenverstellbar
  • Sehr beständig gegen chemische und mechanische Korrosion
  • Rutschfester, stabiler Sockel
Spezifikation
Spezifikation
20, 40, 50, 100, 200 U/min
6 W
250 mm
Metall
100/240 V
320 mm
50/60 Hz
4,8 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ Velp Scientific Metal FP4 tragbare Flockulatoren > Tiefe: 250 mm