Learn More
Digi-Sense THERMOELEMENT TYP T MIT KLETTVERSC KLETTVERSC
Mit Klettverschluss
Marke: Digi-Sense 08469-84
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hook-and-loop strap makes for easy installation and removal.
- Strap can be used for permanent or temporary installation.
- Response Time: 1.25 seconds or greater.
- Each probe comes with color coded ANSI mini connector: type J-black, type K-yellow, type T-blue, and type E-purple.
- Custom designs or changes to this product are available upon request.
- Note: the temperature range is for the probe tip only.
- The handle material may be affected if the probe is rated higher than the handle depending on exposure time, application, and handle material.
- ABS handles are rated to 220°F (104°C).
- PVC handles are rated to 200°F (93°C).
- Stainless Steel handles are rated at 450°F (232°C).
- Mini Connectors are rated to 392°F (200°C).
Spezifikation
≥1.25 sec. | |
-200°bis +100 °C | |
Permanente oder temporäre Installation | |
10 in. | |
19 to 69.8 mm |
ANSI | |
Thermoelement-Sonde | |
-328°F to +212°F | |
25,4 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense THERMOELEMENT TYP T MIT KLETTVERSC KLETTVERSC > Temperaturbereich: -200 bis 100 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur