Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Simplex Kit für Maus-VEGF (CXCL9)
Das ProcartaPlex Simplex Kit für Maus-VEGF (CXCL9) misst das VEGF-R2 (KDR)-Protein und ist so konzipiert, dass es mit anderen Simplex-Kits kombiniert werden kann, so dass der Anwender sein eigenes Multiplex-Panel erstellen kann, das die Luminex xMAP-Technologie für die Proteindetektion/Quantifizierung nutzt.
Marke:  Invitrogen™ EPX010-26067-901
Artikelnummer. 17847250
  • 373.00 CHF / 96 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
  • Das ProcartaPlex Simplex-Kit für Maus-VEGF-R2 (KDR) misst VEGF-R2 (KDR-) Protein
  • Es ist so konzipiert, dass es mit anderen Simplex-Kits kombinierbar ist, sodass Anwender ihr eigenes Multiplex-Panel erstellen können, das die Luminex xMAP Technologie für die Proteinerkennung und -quantifizierung verwendet
  • Bei Kombination mehrerer Simplex Kits (d. h. wenn kein vorkonfiguriertes Multiplex-Panel verwendet wird), wird für jede Assay-Platte unabhängig von der Plex-Größe nur ein Pufferkit (gesondert erhältlich) benötigt
Über ProcartaPlex-Assays für die Luminex-Plattform
  • ProcartaPlex Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA.
  • Sie nutzen die Luminex xMAP (Multianalyte Profiling)-Technologie für den gleichzeitigen Nachweis und die Quantifizierung von bis zu 80 Proteinzielen in einer einzigen Probe aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.
  • ProcartaPlex Multiplex-Assays erfordern nur 25 µl Plasma oder Serum oder 50 µl Zellkulturüberstand.
  • Analysierte Ergebnisse könnenbis zu vier Stunden lang von Din erfasst werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Simplex Kit für Maus-VEGF (CXCL9) > 96 Tests