Spezifikation
Chemischer Name oder Material | VE-821 |
CAS | 1232410-49-9 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 100 mg |
Summenformel | C18H16N4O3S |
Formelmasse | 368,41 |
InChI-Schlüssel | DUIHHZKTCSNTGM-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CN=C(N)C(=N1)C(=O)NC1=CC=CC=C1 |
IUPAC-Name | 3-amino-6-(4-methanesulfonylphenyl)-N-phenylpyrazine-2-carboxamide |
Molekulargewicht (g/mol) | 368.41 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
344434 | Analysenzertifikat | 16/10/2020 | 467891000 |