Learn More
Tocris™ VCP 171
Positive allosteric modulator (PAM) of A1 receptors; also allosteric partial agonist in absence of orthosteric agonist
223.00 CHF - 858.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | [2-Amino-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-thienyl]phenylmethanone |
---|---|
CAS | 1018830-99-3 |
Ziel | Adenosine A1 Receptor Modulators |
Summenformel | C18H12F3NOS |
Reinheit | 0.98 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18779916
|
Tocris™
6261/10 |
10 mg |
223.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18759886
|
Tocris™
6261/50 |
50 mg |
858.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
VCP 171 is an adenosine A1 receptor positive allosteric modulator (PAM) (pKB = 5.65, binding cooperativity with NECA 0.68). In absence of orthosteric agonist, VCP171 behaves as an allosteric partial agonist, inhibiting cAMP activity. Inhibits AMPA receptor-mediated evoked excitatory postsynaptic current (eEPSC) amplitude in lamina I and II neurons in a rat partial nerve-injury model of neuropathic pain.Spezifikation
[2-Amino-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-thienyl]phenylmethanone | |
Adenosine A1 Receptor Modulators | |
0.98 |
1018830-99-3 | |
C18H12F3NOS |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris™ VCP 171