Learn More
Sonics Materials Utraschall-Desintegrator 500 W, KonverterCV33, Für Volumen 250 μl bis 1000 ml.
Der VC-505 Ultraschallprozessor ist äußerst leistungsfähig und vielseitig und kann eine Vielzahl organischer und anorganischer Materialien sicher verarbeiten – von Mikroliter bis Liter.
Marke: Sonics Materials VC-505-220
Beschreibung
- Ist äußerst leistungsfähig und vielseitig und kann eine Vielzahl organischer und anorganischer Materialien sicher verarbeiten – von Mikroliter bis Liter
- 500 und 750 Watt-Ultraschallprozessoren für die sichere Verarbeitung einer Vielzahl von organischen und anorganischen Materialien, von 250 Mikroliter bis zu 1 Liter
- Zu den typischen Anwendungen gehören: Nanotechnologie (Herstellung von Nanomaterialien und Graphen-Dispersionen), Zelllyse, Probenvorbereitung, Homogenisierung, ChIP-Assay, Emulgierung, Disaggregation und Deagglomeration sowie Anwendungen im Bereich der sonochemischen Flüssigkeitsverarbeitung
- Energieüberwachung, digitales Wattmeter, mikroprozessorgesteuert und programmierbar
- 10 Stunden-Zeitschaltuhr
Spezifikation
Verarbeitung einer breiten Palette von organischen und anorganischen Materialien von 250 μl bis 1 l | |
0,5 Zoll (13 mm) Sonde mit austauschbarer Spitze, Werkzeugsatz und Bedienungsanleitung | |
10 Stunden-Zeitschaltuhr |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sonics Materials Utraschall-Desintegrator 500 W, KonverterCV33, Für Volumen 250 μl bis 1000 ml. > VC-505 Ultraschallprozessor; Wattleistung: 505 W
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur