Learn More
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Das Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät wird mit Technologien für Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, AlphaScreen und zeitaufgelöster Fluoreszenzmessung geliefert. Die automatische dynamische Bereichswahl vereinfacht die Einrichtung der Messung, und die intelligenten Sicherheitskontrollen helfen, experimentelle Fehler zu vermeiden.
Marke:  Thermo Scientific™ VLBL0TGD0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17173451
  • 64900.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3020-83350 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/01/2025 Catalog NumberVLBL0TGD0
Chargennummer3020-83674 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/01/2025 Catalog NumberVLBL0TGD0
Chargennummer3020-83791 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/01/2025 Catalog NumberVLBL0TGD0
Chargennummer3020-83244 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberVLBL0TGD0
Chargennummer3020-83054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2023 Catalog NumberVLBL0TGD0
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät > Measurement Technology: Absorbance, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-resolved Fluorescence, Reading Options: Top and Bottom, Dispensers: None