Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ Diaphragm Pump, MV 2 VARIO Select
GREENER_CHOICE
An excellent solution for continuous, oil-free pumping of non-corrosive gases. The MV 2 VARIO Select provides high flow rates, even near ultimate vacuum. The VACUU·SELECT Vacuum Controller with graphical user interface and predefined applications simplifies work.
6390.00 CHF
Spezifikation
Max. Vakuum 0,3 mbar
Regelung VACUU·SELECT
Enthält Gebrauchsfertige Pumpe (vollständig montiert, inkl. Handbuch)
Motordrehzahl 30 bis 2400 min-1
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. Nur
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
16261792
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VACUUBRAND™
20738151
CH
6390.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • For continuous, oil-free pumping of non-corrosive gases to a vacuum level as deep as 0.3 mbar
  • Extraordinary diaphragm life for minimum operational and servicing costs
  • Contamination-free pumping and evacuation
  • Powerful pump with excellent ultimate vacuum
  • TURBO·MODE for use as backing pump for turbo pumps
  • VARIO technolgy provides pinpoint vacuum control by adjusting the motor speed resulting in exceptionally long maintenance intervals
  • VACUU·SELECT Controller is an easy-to-use, efficient controller for laboratory applications
  • Pre-defined procedures for individual applications
  • Easy drag-and-drop editing for creating new procedures
  • Touch screen display can be operated even when wearing safety glove
  • Choose from 14 languages
Spezifikation
Spezifikation
0,3 mbar
Gebrauchsfertige Pumpe (vollständig montiert, inkl. Handbuch)
CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. Nur
MV 2 VARIO Select
0,53 kW
40 °C
3,3 m3/Std.
Membranpumpe
4
4
200/230 V
VACUU·SELECT
30 bis 2400 min-1
325 x 235 x 245 mm
45 dBA
19,3 kg
10 °C
50 bis 60 Hz
IP 20
Intelligentes Vakuum mit VARIO™-Steuerung, Vorvakuumerzeugung für Turbo-Molekularpumpen, OEM-Produkte: Nach individuellen Anforderungen
1,1 bar