Learn More
Schuett Biotec™ VARICON RK Variabl.Pipettencontainer, 145-235 mm
Marke:  Schuett Biotec™ 3521233
Artikelnummer. 10261021
  • 44.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Variable Pipettencontainer aus zwei ineinander zu schiebenden Aluminiumteilen, die soweit überlappen, dass Pipetten unterschiedlicher Längen/Volumina sterilisiert und aufbewahrt werden können. Nur eine Containergrösse für alle Standardpipetten von 280 bis 420mm (Typ RS) und für Kurz- und Pasteurpipetten von 145 bis 235mm (Typ RK) Länge.
Optional: Passende Silikoneinlagen SILICON, aus 2mm starkem elastischem Silikongummi.
Typ: VARICON RK
φ/H Innen: 60/145 - 235mm
Name des Produkts
Schuett Biotec™ VARICON RK Variabl.Pipettencontainer, 145-235 mm >