Learn More
Grant Instruments™ 3D PLATFORM ROTATOR
Gewährleistet eine gleichmäßige orbitale 3D-Mischbewegung für Röhrchen, Kulturkolben, Schalen und Kästen über einen Drehzahlbereich von 5 bis 60 U/min. Grant Bio™ PS-3D 3D Festwinkelrotor mit variabler Drehzahl ist klein, aber besonders funktionell. Dank der niedrigen Form und kleinen Stellfläche eignet er sich sogar für extrem kleine Arbeitsbereiche.
Marke:  Grant Instruments™ PS-3D
Artikelnummer. 11431038
  • 473.80 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfache Drehzahleinstellung: von 5 bis 60 U/min
  • Robuste Antriebsmechanik bietet erhöhte Zuverlässigkeit – Dauerbetrieb bis 7 Tage Plattform 215 x 215 mm bietet Platz für die am häufigsten verwendeten Gefäße.
  • Fester Neigungswinkel von 7°
  • Lasten bis zu 1 kg
  • Die sanfte Bewegung ist ideal für das Färben von Gelen, ohne die Gelkanten zu zerstören oder um zerbrechliches Gewebe während der Inkubationen intakt zu halten.
  • Weicher, zuverlässiger und extrem leiser Motor, geringer Energieverbrauch
  • Weiche, rutschfeste Matte als Standard – verhindert das Verrutschen
  • Kompakte, robuste Konstruktion mit niedrigem Profil und geringem Platzbedarf – passt perfekt in den kleinsten Arbeitsbereich.
  • Niederspannungsversorgung sorgt für einen sicheren Kühlraumbetrieb und einen niedrigen Energieverbrauch.
  • Umgebungstemperaturbereich 4 bis 40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
7 °
120/230 V
210 x 210 mm
235 mm
5 bis 60 U/min
4°C bis 40°C
235 mm
PS-3D
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Grant Instruments™ 3D PLATFORM ROTATOR > Abmessungen (LxB) der Plattform: 210 x 210mm