Learn More
Thermo Scientific™ Vari-Mix und Speci-Mix Teströhrchenwippen
Thermo Scientific Vari-Mix und Speci-Mix Teströhrchenwippen sind kompakte Plattformmischer mit Präzisionssteuerung, die eine flüssige Wippbewegung für gleichmäßige Probensuspension bieten.
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Vari-Mix und Speci-Mix Teströhrchenwippen sind kompakte Plattformmischer mit Präzisionssteuerung, die eine flüssige Wippbewegung für gleichmäßige Probensuspension bieten.
Alle Modelle können Röhrchen mit einem Durchmesser von 10 bis 30 mm aufnehmen und eignen sich ideal für Blutentnahmegefäße.
  • Wählen Sie zwischen festgesetzten oder einstellbaren Drehzahlen
  • Die umdrehbare Matte bietet eine Seite (mit Rand, der ein Wegrutschen verhindert) für 110 mm (4,33in.) lange Röhrchen mit Kappe; die andere Seite ist für längere Röhrchen
  • Autoklavierbare weiße Silikongummimatte für bessere Sicht
  • In nichtkondensierenden Inkubatoren oder Kühlräumen mit Umgebungstemperaturen von 4 °C bis 40 °C (39,2 °F bis 104 °F) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 bis 80 % nichtkondensierend, einsetzbar
Weiße rutschfeste Silikonmatte bietet Röhrchen Halt
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Vari-Mix und Speci-Mix Teströhrchenwippen