Learn More
Vanillin, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 121-33-5 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
40.30 CHF - 589.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 121-33-5
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00006942,MFCD08702848
InChI-Schlüssel MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillin, vanillaldehyde, vanillic aldehyde, vanilla, p-vanillin, 2-methoxy-4-formylphenol, vanilline, lioxin, 4-hydroxy-m-anisaldehyde, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 1183
ChEBI CHEBI:18346
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(C=O)=CC=C1O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10574071
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
140820020
2 g Glasflasche
40.30 CHF
2 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10387020
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
140821000
100 g Kunststoffflasche
51.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10294900
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
140822500
250 g Kunststoffflasche
101.00 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10041610
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
140820010
1 kg Kunststoffflasche
176.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11984781
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
140820050
5 kg Plastikeimer
589.00 CHF
5 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Vanillin, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals