Learn More
Testo™ testo 410-2 Luftgeschwindigkeit,Temperaturund Feuchte, 0,4 - 20 m/s, 0-100 %rF
Marke:  Testo™ 0560 4102
Artikelnummer. 10233183
  • 494.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Flügel-Anemometer
133 x 46 x 25 mm
-20 bis +70 °C
±0,5 m/s.
Misst den Luftstrom, die Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit
Name des Produkts
Testo™ testo 410-2 Luftgeschwindigkeit,Temperaturund Feuchte, 0,4 - 20 m/s, 0-100 %rF > Größe:133 x 46 x 25mm