Learn More
Testo™ Flügel-Anemometer
Marke: Testo™ 0560 4101
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Flügel-Anemometer | |
±0,5 m/s. | |
Misst den Luftstrom und die Lufttemperatur | |
-10 bis +50 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Testo™ Flügel-Anemometer > Größe: 133 x 46 x 25 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur