Learn More
Testo™ Flügelrad-Anemometer
Marke:  Testo™ 0560 4053
Artikelnummer. 10722884
  • 411.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Spezifikation
Thermisches Anemometer
490 x 37 x 36 mm
-20 bis +70 °C
±0,5 m/s.
Messung der Raumluftgeschwindigkeit, Messung in Lüftungskanälen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Testo™ Flügelrad-Anemometer > Größe:490 x 37 x 36mm