Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vandetanib
CAS: 443913-73-3 | C22H24BrFN4O2 | 475.36 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals 464332500
92.46 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 250 mg |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
443913-73-3 | |
475.36 | |
N-(4-Bromo-2-Fluorophenyl)-6-Methoxy-7-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methoxy]Chinazolin-4-aminMehr anzeigen |
C22H24BrFN4O2 | |
UHTHHESEBZOYNR-UHFFFAOYSA-N | |
COC1=C(OCC2CCN(C)CC2)C=C2N=CN=C(NC3=CC=C(Br)C=C3F)C2=C1 |
Spezifikation
Vandetanib | |
C22H24BrFN4O2 | |
Soluble in methanol | |
COC1=C(OCC2CCN(C)CC2)C=C2N=CN=C(NC3=CC=C(Br)C=C3F)C2=C1 | |
475.36 | |
475.35 |
443913-73-3 | |
240.0°C to 243.0°C | |
UHTHHESEBZOYNR-UHFFFAOYSA-N | |
N-(4-Bromo-2-Fluorophenyl)-6-Methoxy-7-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methoxy]Chinazolin-4-amin | |
250 mg |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0408668 | Analysenzertifikat | 12/03/2024 | 464332500,464330010,464330050 |