Learn More
Vancomycin-Hydrochlorid, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Vancomycin-Hydrochlorid |
Typ | Vancomycin-Hydrochlorid |
Physikalische Form | Pulver |
CAS | 123409-00-7 |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Summenformel | C66H257Cl2N9O24 |
InChI-Schlüssel | ARNOCQCQWLXLRG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.CC(C1=CC(=C(C=C1)OC2CC(C(C(O2)CO)O)O)OC3=CC=CC=C3)NC(=O)C.C(=O)O.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl |
IUPAC-Name | azane;N-[1-[4-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3-phenoxyphenyl]ethyl]acetamid;Ameisensäure;Methan;Pentadecahydrat;Dihydrochlorid |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Vancomycin Hydrochloride
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vancomycin-Hydrochlorid, MP Biomedicals™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur