Learn More
Vanadylsulfat-Hydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
100 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 12439-96-2 |
Farbe | Blau |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 100 g |
Summenformel | H10O10SV |
MDL-Nummer | 149933 |
InChI-Schlüssel | YGYBXHQARYQUAY-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | O.O.O.O.O.O=[V++].[O-]S([O-])(=O)=O |
IUPAC-Name | Oxovanadiumbis(ylium)-Pentahydratsulfat |
Molekulargewicht (g/mol) | 253.07 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Vanadyl sulfate hydrate
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Vanadyl sulfate pentahydrate, Vanadyl sulfate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vanadylsulfat-Hydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur