Learn More
Vanadylphthalocyanin, 85 %, prakt., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11985871
Verfügbar ab: 16-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Vanadylphthalocyanin, 85 %, prakt., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11985871 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11985871
Marke: Thermo Scientific Acros 422491000
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13930-88-6 | C32H16N8OV | 579.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13930-88-6
Summenformel C32H16N8OV
Molekulargewicht (g/mol) 579.46
InChI-Schlüssel YRZZLAGRKZIJJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxyvanadium phthalocyanine, vanadium iv oxide phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, vopc, vanadyl iv phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, dye content >90 %
PubChem CID 2735160
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.O=[V+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadyl phthalocyanine
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80 % min
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in xylene,2-ethylhexanoic acid,,2-ethylhexylamine and 6-methyl-2,4-heptanedione
Formelmasse 579.46
Reinheit (%) 85%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle und Stückchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0338629 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number422491000,422490250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadyl phthalocyanine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
Vanadylphthalocyanin, 85 %, prakt., Thermo Scientific Chemicals >