Learn More
Vanadyl(IV)-sulfat-Hydrat, 17–23 % V, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12439-96-2 | O5SV·xH2O | 163 g/mol
83.72 CHF - 230.15 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12439-96-2
Summenformel O5SV·xH2O
Molekulargewicht (g/mol) 163
MDL-Nummer MFCD00149933
InChI-Schlüssel YGYBXHQARYQUAY-UHFFFAOYSA-L
Synonym oxosulfatovanadium pentahydrate, vanadyl sulfate pentahydrate, vanadium, oxosulfato-, pentahydrate, oxovanadium iv sulfate pentahydrate, vanadium 2+ , pentaaquaoxo-, oc-6-21 , sulfate 1:1, oxovanadium iv pentahydrate sulfate, vanadic sulfate pentahydrate, vanadyl sulphate pentahydrate, voso4.5h2o, ov.so4.5h2o
PubChem CID 167150
IUPAC-Name Oxovanadium(2+); Sulfat; Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].O=[V+2]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10353382
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
214840250
25 g Glasflasche
83.72 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10732641
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
214841000
100 g Glasflasche
230.15 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Vanadyl(IV)-sulfat-Hydrat, 17–23 % V, Thermo Scientific Chemicals