Learn More
Vanadium(V)-trichloridoxid, V+5 28.5 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11354919
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Vanadium(V)-trichloridoxid, V+5 28.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354919
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11354919
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 081118.09
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7727-18-6 | Cl3OV | 173.29 g/mol
Vanadium(V) trichloride oxide is used as a catalyst in olefin polymerization reaction, especially for the production of ethylene-propylene rubber. It is also used to synthesis organovanadium compounds and as a mordant in dyeing. It acts as a precursor to prepare vanadium pentoxide, vanadyl dichloride and dioxovanadium monochloride. Further, it serves as a reagent and a strong oxidizing agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-18-6
Summenformel Cl3OV
Molekulargewicht (g/mol) 173.29
MDL-Nummer MFCD00011459
InChI-Schlüssel WMZFXRASJAIALG-UHFFFAOYSA-K
Synonym vanadyl trichloride, trichlorooxovanadium, vanadium v trichloride oxide, trichlorooxovanadium oxide, vanadium v oxytrichloride, trichlorooxo vanadium, vanadium, trichlorooxo-, t-4, vanadium, trichlorooxo, vanadium oxide trichloride, vanadium trichloride oxideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24410
IUPAC-Name Oxovanadium; Trihydrochlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].O=[V+5]
Spezifikation
Siedepunkt 126°C to 127°C
Chemischer Name oder Material Vanadium (V) trichloride oxide
Schmelzpunkt -77°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 10 g
UN-Nummer UN2443
Merck Index 14,9927
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene,dichloromethane and hexane.
Formelmasse 173.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) V+5 28.5% min
Geruch Chlorine-like
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.829 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ20K044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Catalog Number081118.36,081118.09,081118.22
ChargennummerY02H018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number081118.36,081118.09,081118.22
ChargennummerT15A042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number081118.36,081118.09,081118.22
ChargennummerI12M03 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number081118.36,081118.09,081118.22
ChargennummerD15T011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number081118.36,081118.09,081118.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(V) trichloride oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Vanadium oxytrichloride
Name des Produkts
Vanadium(V)-trichloridoxid, V+5 28.5 % min., Thermo Scientific Chemicals >