Learn More
Vanadium(V)-oxid, 99.2 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366108
Zum Warenkorb hinzufügen
Vanadium(V)-oxid, 99.2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366108
1 kg
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11366108
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011093.A1
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
As an oxidation catalyst, in refractories, as a ceramics colorant, in the manufacture of vanadium salts, and as a dye.Vanadium pentoxide is the precursor to alloys of vanadium. It is widely used as an industrial catalyst in the manufacturing of sulfuric acid, maleic anhydride, phthalic anhydride, adipic acid, acrylic acid, oxalic acid and anthraquinone. It finds application as a detector material in bolometers and microbolometer arrays for thermal imaging, and as an ethanol sensor in ppm (parts per million) levels. It is also used in vanadium redox batteries, which are used for energy storage in power facilities, such as wind farms. Additionally, it is used as ceramics colorant, as dye and also as a detector material in bolometers in the field of thermal imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Als Oxidationskatalysator, in Feuerfestmaterialien, als Keramikfarbstoff, bei der Herstellung von Vanadiumsalzen und als Farbstoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-62-1
Summenformel O5V2
Molekulargewicht (g/mol) 181.88
MDL-Nummer MFCD00011457
InChI-Schlüssel GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1750°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Vanadium(V) oxide
Schmelzpunkt 690°C
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
UN-Nummer UN2862
Merck Index 14,9921
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water; Soluble in acids and alkalies.
IUPAC-Name Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
Formelmasse 181.88
Reinheit (%) 99.2%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.357 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer62500075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog Number011093.30,011093.14,011093.A1
ChargennummerP24I009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2022 Catalog Number011093.30,011093.14,011093.A1
ChargennummerX25F056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011093.30,011093.14,011093.A1
ChargennummerM25I051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011093.30,011093.14,011093.A1
ChargennummerX20C042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011093.30,011093.14,011093.A1
Name des Produkts
Vanadium(V)-oxid, 99.2 %, Thermo Scientific Chemicals >