Learn More
Vanadiumkugel, 11 mm (0.43 Zoll) Durchmesser x 4 mm (0.16 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
25 Stück
5 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Vanadium slug |
Namenshinweis | 11mm (0.43 in.) dia. x 4mm (0.16 in.) thick |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 25 Pc. |
Reinheit (%) | 99.8% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈2.3g/slug |
Form | ≈2,3 g/Slug |
Name des Produkts
Vanadiumkugel, 11 mm (0.43 Zoll) Durchmesser x 4 mm (0.16 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur