Learn More
Vanadiumpentoxid, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Vanadiumpentoxid |
CAS | 1314-62-1 |
Menge | 500 g |
Summenformel | O5V2 |
MDL-Nummer | MFCD00011457 |
Synonym | Vanadinsäureanhydrid, Divanadiumpentaoxid, Divanadiumpentoxid, Vanadiumoxid V2O5, Vanadiumpentaoxid, Vanadiumpentoxid, Vanadinanhydrid, Vanadium-v-oxid, vanadic acid anhydride |
InChI-Schlüssel | GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O=[V](=O)O[V](=O)=O |
IUPAC-Name | Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium |
Molekulargewicht (g/mol) | 181.88 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vanadiumpentoxid, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur