Learn More
Vanadium(IV,V)-oxid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11378227
Vanadium(IV,V)-oxid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11378227
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11378227
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022956.09
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12037-42-2
Summenformel O13V6
Molekulargewicht (g/mol) 513.64
MDL-Nummer MFCD00064848
InChI-Schlüssel FTGZPVKRMCXHDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium oxide v6o13, vanox 13
PubChem CID 72720435
IUPAC-Name Dioxovanadiooxy(dioxo); Dioxovanadium
SMILES O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V](=O)O[V](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium(IV,V) oxide
Schmelzpunkt ∼1500°C
Farbe Schwarz-blau
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3285
Löslichkeitsinformationen Soluble in nitric,hydrofluoric,and concentrated sulfuric acids. Insoluble in water.
Formelmasse 513.64
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Odorless
Dichte 3.91 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerH22S060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number022956.09,022955.A1,022955.30
ChargennummerE12T045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number022956.09,022955.A1,022955.30
ChargennummerB04X006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number022956.09,022955.A1,022955.30
ChargennummerL16M04 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number022956.09,022955.A1,022955.30
ChargennummerB07R036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number022956.09,022955.A1,022955.30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vanadium(IV,V)-oxid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ >