Learn More
Vanadium(IV)-sulfatoxid-Hydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386098
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Vanadium(IV)-sulfatoxid-Hydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386098
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11386098
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011090.09
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 123334-20-3 | O5SV | 163.00 g/mol
Vanadium(IV) sulfate oxide hydrate is used as a catalyst for the oxidative aromatization of cyclohexenone. It is also used as a component in some food supplements. It is one of the intermediate during the extraction of vanadium from petroleum residues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123334-20-3
Summenformel O5SV
Molekulargewicht (g/mol) 163.00
MDL-Nummer MFCD00149933
InChI-Schlüssel UUUGYDOQQLOJQA-UHFFFAOYSA-L
Synonym Vanadium oxysulfate hydrate
PubChem CID 16211496
SMILES O=[V++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium(IV) Sulfate Oxide Hydrate
Physikalische Form Klumpen
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%, metal basis
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Oxovanadium(2+); Sulfat; Hydrat
Formelmasse 163.00 (Anhydrous)
Dichte 2.5
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer62500141 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number011090.09,011090.30,011090.18
ChargennummerN26L005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2025 Catalog Number011090.09,011090.30,011090.18
ChargennummerM09K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog Number011090.09,011090.30,011090.18
ChargennummerR08J025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number011090.09,011090.30,011090.18
ChargennummerY12H001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011090.09,011090.30,011090.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(IV) sulfate oxide hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Name des Produkts
Vanadium(IV)-sulfatoxid-Hydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >