Learn More
Vanadium(IV)-oxid-bis-(2,4-pentandionat), Thermo Scientific Chemicals
Als Katalysator, als Synthese-Zwischenprodukt, als Farbtrockner und als Pigment
37.35 CHF - 210.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 3153-26-2
Summenformel C10H14O5V
Molekulargewicht (g/mol) 265.16
MDL-Nummer MFCD00000032
InChI-Schlüssel JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
Synonym vanadyl acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato vanadium iv oxide
PubChem CID 131674261
IUPAC-Name oxovanadiumbis(ylium) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES O=[V++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11374919
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
081119.09
10 g
37.35 CHF
10 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11384919
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
081119.18
50 g
86.85 CHF
50 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11394919
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
081119.30
250 g
210.00 CHF
250 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Employed as a catalyst, as a synthesis intermediate, as a paint dryer, and as a pigment. It is used in organic chemistry as a reagent in the epoxidation of allylic alcohols in combination with tert-butyl hydroperoxide (TBHP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H315-H319-H335
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:VANADIUMVERBINDUNGEN, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 221-590-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Vanadium(IV)-oxid-bis-(2,4-pentandionat), Thermo Scientific Chemicals