Learn More
Vanadium(IV)-fluorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10049-16-8
58.85 CHF - 254.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-16-8
MDL-Nummer MFCD00042554
Synonym vanadium iv fluoride, acmc-20aja2, vanadium 4+ tetrafluoride, vanadium 4+ ion tetrafluoride, fluoride, fluoride, fluoride, vanadium salt, fluoride
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11327247
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011543.06
5 g
58.85 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11317247
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011543.14
25 g
254.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vanadium(IV) fluoride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
10049-16-8
MFCD00042554
vanadium iv fluoride, acmc-20aja2, vanadium 4+ tetrafluoride, vanadium 4+ ion tetrafluoride, fluoride, fluoride, fluoride, vanadium salt, fluoride
Spezifikation
Vanadium(IV) fluoride
10049-16-8
Pulver
MFCD00042554
vanadium iv fluoride, acmc-20aja2, vanadium 4+ tetrafluoride, vanadium 4+ ion tetrafluoride, fluoride, fluoride, fluoride, vanadium salt, fluoride
126.94
Moisture sensitive
325°C (decomposition)
Gelb bis Braun
VF4
UN2923
Soluble in water (blue color), acetone (deep green color), and glacial acetic acid (blue-green color)
95%
2.975 g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H331-H314-H318
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Einatmen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H311+H331-H314
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-171-7
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Vanadium(IV)-fluorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals