Learn More
Vanadium(III)-oxid, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-34-7 | O3V2 | 149.88 g/mol
391.00 CHF - 1230.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1314-34-7 |
---|---|
Summenformel | O3V2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 149.88 |
MDL-Nummer | MFCD00011455 |
InChI-Schlüssel | KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | vanadium iii oxide, divanadium trioxide, vanadium oxide v2o3, vanadium 3 oxide, oxo oxovanadio oxy vanadium, vanadium trioxide, nonfused form, vanadium trioxide, v2o3, vanadium iii oxide trace metals basis |
PubChem CID | 518710 |
IUPAC-Name | Oxo(oxovanadiooxy)vanadium |
SMILES | O=[V]O[V]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11355647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043377.22 |
100 g |
391.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11345647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043377.36 |
500 g |
1230.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Vanadium(III) oxide catalyzes the direct fluorination reactions. It is used in the coating of carbon nanotubes and as an electrode in lithium ion batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1314-34-7 | |
149.88 | |
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N | |
518710 | |
O=[V]O[V]=O |
O3V2 | |
MFCD00011455 | |
vanadium iii oxide, divanadium trioxide, vanadium oxide v2o3, vanadium 3 oxide, oxo oxovanadio oxy vanadium, vanadium trioxide, nonfused form, vanadium trioxide, v2o3, vanadium iii oxide trace metals basis | |
Oxo(oxovanadiooxy)vanadium |
Spezifikation
Vanadium(III) oxide | |
1314-34-7 | |
99.7% (metals basis) | |
MFCD00011455 | |
Slightly soluble in water. | |
O=[V]O[V]=O | |
149.88 | |
149.88 |
1970°C | |
Pulver | |
O3V2 | |
vanadium iii oxide, divanadium trioxide, vanadium oxide v2o3, vanadium 3 oxide, oxo oxovanadio oxy vanadium, vanadium trioxide, nonfused form, vanadium trioxide, v2o3, vanadium iii oxide trace metals basis | |
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N | |
Oxo(oxovanadiooxy)vanadium | |
518710 | |
4.87 |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P321-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
Gehäuse H302-H311-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-230-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse YW3050000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen