Learn More
Vanadium(III)-oxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4904568
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
CAS: 1314-34-7 | O3V2 | 149.88 g/mol
Vanadium(III) oxide catalyzes the direct fluorination reactions. It is used in the coating of carbon nanotubes and as an electrode in lithium ion batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-34-7
Summenformel O3V2
Molekulargewicht (g/mol) 149.88
MDL-Nummer MFCD00011455
InChI-Schlüssel KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium iii oxide, divanadium trioxide, vanadium oxide v2o3, vanadium 3 oxide, oxo oxovanadio oxy vanadium, vanadium trioxide, nonfused form, vanadium trioxide, v2o3, vanadium iii oxide trace metals basis
PubChem CID 518710
SMILES O=[V]O[V]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium(III) oxide
Schmelzpunkt 1970°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
IUPAC-Name Oxo[(oxovanadio)oxy]Vanadium
Formelmasse 149.88
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.87
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(III) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Vanadium oxide
Name des Produkts
Vanadium(III)-oxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >