Learn More
Vanadium(III)-chlorid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7718-98-1 | Cl3V | 157.29 g/mol
90.85 CHF - 449.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7718-98-1 |
---|---|
Summenformel | Cl3V |
Molekulargewicht (g/mol) | 157.29 |
MDL-Nummer | MFCD00011454 |
InChI-Schlüssel | HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K |
PubChem CID | 62647 |
IUPAC-Name | vanadium(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11321579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014039.09 |
10 g |
90.85 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11311579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014039.18 |
50 g |
449.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Vanadium(III) chloride acts as an intermediate in organic synthesis and in the manufacture of organic light emitting diodes. It acts as a precursor to other vanadium(III) complexes. Further, it is used in the preparation of vanadium dichloride and organovanadium compounds. In addition to this, it serves as a catalyst in the production of ethylene propylene diene monomer rubber and polyethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7718-98-1 | |
157.29 | |
HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K | |
vanadium(3+) trichloride |
Cl3V | |
MFCD00011454 | |
62647 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3] |
Spezifikation
Vanadium(III) chloride | |
99% (metals basis) | |
MFCD00011454 | |
HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K | |
vanadium(3+) trichloride | |
62647 | |
Light and moisture sensitive |
7718-98-1 | |
Cl3V | |
Soluble in tetrahydrofuran,alcohol,ether and hydrocarbons. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3] | |
157.29 | |
157.3 | |
3 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
Gehäuse H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-744-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse YW2800000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern