Learn More
Vanadium(III)-chlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Vanadium(III)-chlorid, 97 %, Cl3V, CAS-Nummer-7718-98-1, Vanadiumtrichlorid, 100 g, 96 % min. (Argentometrie), schwarz bis blau, 3,0000 g/ml, 231-744-6, 13.289, 157.3, GHS-Signalwort:Gefahr
48.65 CHF - 362.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7718-98-1
Summenformel Cl3V
Molekulargewicht (g/mol) 157.29
MDL-Nummer MFCD00011454
InChI-Schlüssel HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
Synonym Vanadium trichloride
PubChem CID 62647
IUPAC-Name vanadium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10741145
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
197000050
5 g Glasflasche
48.65 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10184020
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
197000250
25 g Glasflasche
132.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10791851
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
197001000
100 g Glasflasche
362.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Vanadium(III)-chlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals