Learn More
Vanadiumfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
120.00 CHF - 1170.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-62-2 |
---|---|
Summenformel | V |
Molekulargewicht (g/mol) | 50.94 |
MDL-Nummer | MFCD00011453 |
InChI-Schlüssel | LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde |
PubChem CID | 23990 |
ChEBI | CHEBI:35170 |
IUPAC-Name | Vanadium |
SMILES | [V] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11346118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011097.FF |
25 x 25 mm |
120.00 CHF
25 Millimeter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11315829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011097.FI |
50 x 50 mm |
349.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11356118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011097.GA |
50 x 200 mm |
1170.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-62-2 | |
50.94 | |
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N | |
23990 | |
Vanadium |
V | |
MFCD00011453 | |
dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkdeMehr anzeigen | |
CHEBI:35170 | |
[V] |
Spezifikation
Vanadium foil | |
7440-62-2 | |
V | |
dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde | |
[V] | |
50.94 | |
CHEBI:35170 | |
Geruchsneutral | |
Folie |
1.0mm (0.04 in.) thick | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011453 | |
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N | |
Vanadium | |
23990 | |
99.5% | |
≈3.8g/25x25mm |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-171-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen