Learn More
Vanadiumfolie, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11346948
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Vanadiumfolie, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408199
50 x 150 mm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
50 x 150 mm
150 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11346948
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014633.FZ
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 13 g/50 x 150 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-62-2
Summenformel V
Molekulargewicht (g/mol) 50.94
MDL-Nummer MFCD00011453
InChI-Schlüssel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC-Name Vanadium
SMILES [V]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray foil
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metals basis)
Menge 50 x 150 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) dick
Name des Produkts
Vanadiumfolie, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >