Learn More
Masterflex™ Durchflussmesser aus Acryl mit Ventil
Nutzt integrierte Messröhrchen, die auch in aggressiven Werksumfeldern präzise Messwerte liefern. Cole-Parmer™ Durchflussmesser aus Acryl mit Ventil besitzen Einlass- und Auslassanschlüsse sowie Befestigungsbolzen, die sich für eine einfachere Plattenmontage verlängern lassen.
Marke:  Masterflex™ 32460-48
Artikelnummer. 13224530
  • 142.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Beschreibung
  • Ideal für Anwendungen in Prozessanlagen auf Probenahmegeräten, Gasanalysatoren und chemischen Zufuhrsystemen für die Wasseraufbereitung
  • Das integrierte Präzisionsventil ermöglicht einen präzisen manuellen Durchfluss über die gesamte Skala
  • Das flexible Design ermöglicht die Montage auf Tafel- oder Tischgeräten
Spezifikation
Spezifikation
Durchflussmesser
2000 bis 25.000 ml/min
Edelstahl (316)
Verchromtes Messing
101,6 mm
Buna-N
Messing
±5% (Endwert)
Acryl
25,4 mm
±0,5% (Endwert)
50 mm
max. 65 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Durchflussmesser aus Acryl mit Ventil >