Learn More
Ohaus™ Valor™ 2000 Lebensmittelwaage
Eine langlebige, reaktionsschnelle Lebensmittelwaage, welche die Produktivität in rauen Umgebungen steigert.
Marke:  Ohaus™ 30072346
360.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15476101
  • 369.00 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
  • Die schnittfeste Tastatur verhindert Beschädigungen durch scharfe Gegenstände.
  • Das Durchfluss-Design bietet Schutz in rauen Umgebungen.
  • Hohe Geschwindigkeit und große Doppeldisplays erleichtern den Nutzung durch mehrere Anwender.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Valor™ 2000 Lebensmittelwaage > 1.5 kg