Learn More
Thermo Scientific™ Validierungsausrüstung für UV-Vis-Spektrophotometer
Mit den Thermo Scientific™ Validierungstools für UV-VIS-Spektralphotometer, die Hilfsmittel und eine Dokumentation zur Systemqualifizierung bereitstellt, gewährleisten Sie die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.
1642.20 CHF - 3800.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11947471
|
Thermo Scientific™
699-119300 |
Validator Lite for Evolution 60S, BioMate 3S, GENESYS 10S UV-Vis and GENESYS 10S UV-Vis Bio | Evolution 60S/60; BioMate 3S; GENESYS 10S UV-Vis Bio/10S UV-Vis | N/A | ||||||
15905352
|
Thermo Scientific™
840-293000 |
Validator 2 for INSIGHT – A4 Version | Spektralphotometer der Serie Evolution 200 und Evolution 350 | N/A | ||||||
16594560
|
Thermo Scientific™
840-323100 |
GENESYS Validator | GENESYS 40-180, BioMate 160 Spektralphotometer |
3800.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16665492
|
Thermo Scientific™
840-326100 |
GENESYS 40-180 Leistungsverifizierungskit | GENESYS 40-180, BioMate 160 Spektralphotometer |
3015.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ UV-Vis-Spektrophotometer-Validierungsausrüstung erhalten Sie sämtliche Unterlagen und Referenzmaterialien, die zu einer einfachen Installation sowie Installations- und Funktionsqualifizierung (IQ/OQ) beitragen. Zertifizierte Normen zur Überprüfung des Geräteleistungsverhaltens gemäß werksseitiger Spezifikationen sind separat erhältlich.
Folgendes ist im Lieferumfang der Validierungslösungen für UV-Vis-Spektralphotometer enthalten:- Informationen zum Validierungsprozess
- Unterlagen zur Hersteller-verifizierten Installationsqualifizierung (IQ) zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Systemleistung
- Informationen zu im Arzneibuch empfohlenen Tests für spezifische Leistungen, wo zutreffend
- Installations- und Gerätezertifizierung
Verfügbare Lösungen für Geräte der Serie GENESYS 40-180, Biomate 160, Evolution 200, Evolution 350, NanoDrop One, NanoDrop 2000- und NanoDrop 8000