Learn More
Valeriansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Valeric acid, is used as a sex attractant of the sugar beet wireworm, Limonius californicus. It is used predominantly as an intermediate in the manufacture of flavors and perfumes, ester type lubricants, plasticizers and vinyl stabilizesrs. It is a food additive used as a synthetic flavoring substance dan adjuvant. It is an inert ingredient in controlling pest.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Valeriansäure ist ein Sexuallockstoff des Zuckerrübendrahtwurms Limonius californicus. Es wird vorwiegend als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Aromen und Parfums, esterbasierten Schmierstoffen, Weichmachern und Vinylstabilisatoren verwendet. Es handelt sich um einen Lebensmittelzusatzstoff, der als synthetischer Aromastoff und Hilfsmittel verwendet wird. Es ist ein inerter Bestandteil bei der Bekämpfung von Schädlingen.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Valeric acid |
Schmelzpunkt | -34 °C |
Siedepunkt | 184°bis 186 °C |
Strukturformel | CH3(CH2)3CO2H |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 969454 |
Merck Index | 14,9904 |
Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water. |
Formelmasse | 102.13 |
Reinheit (%) | 99% |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0465713 | Analysenzertifikat | 12/06/2025 | A16238.AE,A16238.0F,A16238.AP |
A0465713 | Analysenzertifikat | 03/10/2024 | A16238.AE,A16238.0F,A16238.AP |
A0440264 | Analysenzertifikat | 12/03/2024 | A16238.AE,A16238.0F,A16238.AP |
A0435809 | Analysenzertifikat | 05/12/2023 | A16238.AE,A16238.0F,A16238.AP |
10238820 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A16238.AE,A16238.0F,A16238.AP |
Sicherheit und Handhabung
- Valeric acid
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Pentanoic acid