Learn More
Thermo Scientific Chemicals Valeriansäure, 99 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 5mL
100 ml
1 l
2,5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
5 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Valeric acid |
Schmelzpunkt | -20,0 °C bis +18,0 °C |
Siedepunkt | 185,0 °C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Strukturformel | CH3(CH2)3CO2H |
Beilstein | 02, 299 |
Merck Index | 15, 10090 |
Löslichkeitsinformationen | Löslichkeit in Wasser:40 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: löslich in Alkohol und Ether |
Formelmasse | 102.13 |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Valeriansäure, 99 % >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur