Learn More
Thermo Scientific Chemicals Valeriansäure, 99 %
Artikelnummer. 10316600 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 l, Glasflasche, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 5mL
100 ml
1 l
2,5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
5 Milliliter
CAS: 109-52-4 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-52-4
Summenformel C5H10O2.
Molekulargewicht (g/mol) 102.133
MDL-Nummer MFCD00004413
InChI-Schlüssel NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeric acid, n-valeric acid, n-pentanoic acid, valerianic acid, 1-butanecarboxylic acid, propylacetic acid, butanecarboxylic acid, pentoic acid, kyselina valerova, valeric acid, n
PubChem CID 7991
ChEBI CHEBI:17418
IUPAC-Name Pentanosäure
SMILES CCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valeric acid
Schmelzpunkt -20,0 °C bis +18,0 °C
Siedepunkt 185,0 °C
Farbe Farblos bis hellgelb
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3(CH2)3CO2H
Beilstein 02, 299
Merck Index 15, 10090
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:40 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: löslich in Alkohol und Ether
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 99%
Dichte 0,9400g/mL
Menge 1 l
Flammpunkt 86 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,4070 bis 1,4100
Relative Dichte 0,94
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Valeriansäure, 99 % >