Learn More
Thermo Scientific Chemicals Valeriansäure, 99 % Artikelnummer.: 10123100
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Valeriansäure, 99 %
Artikelnummer. 10123100
Gehäuse 5mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 5mL
100 ml
1 l
2,5 l
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10123100
Marke: Thermo Scientific Chemicals 149570050
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 109-52-4 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-52-4
Summenformel C5H10O2.
Molekulargewicht (g/mol) 102.133
MDL-Nummer MFCD00004413
InChI-Schlüssel NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeric acid, n-valeric acid, n-pentanoic acid, valerianic acid, 1-butanecarboxylic acid, propylacetic acid, butanecarboxylic acid, pentoic acid, kyselina valerova, valeric acid, n
PubChem CID 7991
ChEBI CHEBI:17418
IUPAC-Name Pentanosäure
SMILES CCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valeric acid
Schmelzpunkt -20,0 °C bis +18,0 °C
Siedepunkt 185,0 °C
Farbe Farblos bis hellgelb
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3(CH2)3CO2H
Beilstein 02, 299
Merck Index 15, 10090
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:40 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: löslich in Alkohol und Ether
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 99%
Dichte 0,9400g/mL
Menge Gehäuse 5mL
Flammpunkt 86 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,4070 bis 1,4100
Relative Dichte 0,94
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465713 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2024 Catalog Number149570010,149570050,149570025,149571000
ChargennummerA0430061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog Number149570010,149570050,149570025,149571000
ChargennummerA0415845 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number149570010,149570050,149570025,149571000
ChargennummerA0403888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number149570010,149570050,149570025,149571000
ChargennummerA0404668 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number149570010,149570050,149570025,149571000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Valeric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pentanoic acid
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Valeriansäure, 99 % >