Learn More
Thermo Scientific™ Valco Injektor, Modell C6W
Valco bietet weiterhin eine vielfältige Linie in Bezug auf die Anzahl der Anschlüsse, die Einbaugrößen und die Baumaterialien.
Marke:  Thermo Scientific™ EPC6W
2170.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11553970
  • 2180.86 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Mikroelektrisch
EPC6 W
Injektor
20 μL/Durchlauf
6 0.016 Zoll
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Valco Injektor, Modell C6W > Einspritzdüse Modell EPC6W; mikroelektrischer Antrieb